Bromthymolblau Natriumsalz
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Bromthymolblau wasserlöslich, Natrium-α-(3-brom-5-isopropyl-4-oxo-2-methyl-2,5-cyclohexadienyliden)-2-(3-brom-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)toluolsulfonat, 3′,3′′-Dibromthymolsulfonphthalein Natriumsalz
BIB6017-25G
BIB6017-50G
APOSBIB6017-25GEA
87
EUR
APOSBIB6017-25G
APOSBIB6017-50G
Bromthymolblau Natriumsalz
Bromthymolblau Natriumsalz
Formel:
C₂₇H₂₇Br₂NaO₅S Molecular Weight: 646,37 g/mol Schmelzpunkt: 200…202 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00077263 CAS-Nummer: 34722-90-2 EINECS: 252-169-7 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...