5-Brom-DL-tryptophan

Lieferant: Apollo Scientific

Synonyme: 2-Amino-3-(5-bromo-1H-indol-3-yl)propanoic acid

BIB6018-1G
APOSBIB6018-1GEA 162 EUR
APOSBIB6018-1G
5-Brom-DL-tryptophan
5-Brom-DL-tryptophan
Formel: C₁₁H₁₁BrN₂O₂
Molecular Weight: 283,12 g/mol
Schmelzpunkt: 264 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005648
CAS-Nummer: 6548-09-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR