6-Bromo-DL-tryptophan
Lieferant: Apollo Scientific
BIB6019-1G BIB6019-250MG
APOSBIB6019-1GEA 351 EUR
APOSBIB6019-1G APOSBIB6019-250MG
6-Bromo-DL-tryptophan
6-Bromo-DL-tryptophan
Formel: C₁₁H₁₁BrN₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00055988
CAS-Nummer: 33599-61-0