Kaffeesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,4-Dihydroxyzimtsäure, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propensäure, 3,4-Dihydroxycinnamsäure
BIB6021-25G BIB6021-50G BIB6021-100G
APOSBIB6021-25GEA 50.9 EUR
APOSBIB6021-25G APOSBIB6021-50G APOSBIB6021-100G
Kaffeesäure
Kaffeesäure
Formel: C₉H₈O₄
Molecular Weight: 180,16 g/mol
Schmelzpunkt: 211…213 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004392
CAS-Nummer: 331-39-5
EINECS: 206-361-2