DNS Natriumsalz (Desoxyribonukleinsäure Natriumsalz) (aus Lachshoden)
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Thymonucleic acid sodium salt, DNA sodium salt
BIB6040-100G
BIB6040-50G
APOSBIB6040-100GEA
870
EUR
APOSBIB6040-100G
APOSBIB6040-50G
DNS Natriumsalz (Desoxyribonukleinsäure Natriumsalz) (aus Lachshoden)
DNA sodium salt (Deoxyribonucleic acid sodium salt)
Lagertemperatur:
Kühlschrank |
MDL:
MFCD00130921 CAS-Nummer: 9007-49-2 |