1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2,3-Bis(palmitoyloxy)propyl [2-(Trimethylammonio)ethyl] Phosphate, (R)-2,3-Bis(palmitoyloxy)propyl (2-(trimethylammonio)ethyl) phosphate, L-DPPC, 1,2-Dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, L-α-Lecithin, Dipalmitoyl, L-alpha-Dipalmitoyl phosphatidylcholine
BIB6043-1G BIB6043-250MG BIB6043-10G
APOSBIB6043-1GEA 241 EUR
APOSBIB6043-1G APOSBIB6043-250MG APOSBIB6043-10G
1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Formel: C₄₀H₈₀NO₈P
Molecular Weight: 734,05 g/mol
Schmelzpunkt: 220 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00036903
CAS-Nummer: 63-89-8