5-Hydroxy-2-methylindole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIB6067-1G BIB6067-5G
APOSBIB6067-1GEA 0 EUR
APOSBIB6067-1G APOSBIB6067-5G
5-Hydroxy-2-methylindole
5-Hydroxy-2-methylindole
Formel: C₉H₉NO
Schmelzpunkt: 130…132 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00022714
CAS-Nummer: 13314-85-7