myo-Inosit
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: meso-Inositol, meso-Inosit, cis-1,2,3,5-trans-4,6-Cyclohexanhexol, myo-Inositol
BIB6083-100G BIB6083-1KG BIB6083-500G
APOSBIB6083-100GEA 36.4 EUR
APOSBIB6083-100G APOSBIB6083-1KG APOSBIB6083-500G
myo-Inosit
myo-Inosit
Formel: C₆H₁₂O₆
Molecular Weight: 180,16 g/mol
Schmelzpunkt: 222…227 °C
Dichte: 0,63 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00077932
CAS-Nummer: 87-89-8
EINECS: 201-781-2