L(+)-Milchsäure 98.0+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (S)-(+)-Milchsäure, (S)-(+)-2-Hydroxypropionsäure, L-Milchsäure
BIB6089-100G BIB6089-50G BIB6089-25G
APOSBIB6089-100GEA 284 EUR
APOSBIB6089-100G APOSBIB6089-50G APOSBIB6089-25G
L(+)-Milchsäure 98.0+%
L(+)-Milchsäure
Formel: C₃H₆O₃
Molecular Weight: 90,08 g/mol
Schmelzpunkt: 53 °C
Dichte: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00064266
CAS-Nummer: 79-33-4
EINECS: 201-196-2