3-Aminophthalhydrazide monosodium salt
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Sodium 5-amino-1,4-dioxo-3,4-dihydro-1H-phthalazin-2-ide, Luminol sodium salt
BIB6093-1G BIB6093-5G
APOSBIB6093-1GEA 36.4 EUR
APOSBIB6093-1G APOSBIB6093-5G
3-Aminophthalhydrazide monosodium salt
3-Aminophthalhydrazide monosodium salt
Formel: C₈H₆N₃NaO₂
Schmelzpunkt: 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00161491
CAS-Nummer: 20666-12-0