L(-)-Äpfelsäure Dinatriumsalz
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIB6095-100G BIB6095-25G
APOSBIB6095-100GEA 174 EUR
APOSBIB6095-100G APOSBIB6095-25G
L(-)-Äpfelsäure Dinatriumsalz
L(-)-Äpfelsäure Dinatriumsalz
Formel: C₄H₄Na₂O₅
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 138-09-0