1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-D-mannopyranose
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: alpha,beta-D-Mannose pentaacetate, 1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-D-mannopyranose, (3S,4S,5R,6R)-6-(Acetoxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,3,4,5-tetrayl tetraacetate
BIB6096-100G
APOSBIB6096-100GEA 179 EUR
APOSBIB6096-100G
1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-D-mannopyranose
1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-D-mannopyranose
Formel: C₁₆H₂₂O₁₁
Molecular Weight: 390,34 g/mol
Schmelzpunkt: 68 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD05864874
CAS-Nummer: 25941-03-1