D(+)-Melezitose monohydrate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2R,2'R,3S,3'S,4S,4'S,5R,5'R,6R,6'R)-6,6'-(((2S,3S,4R,5R)-4-Hydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2,3-diyl)bis(oxy))bis(2-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol) hydrate
BIB6097-100G
BIB6097-250G
APOSBIB6097-100GEA
574
EUR
APOSBIB6097-100G
APOSBIB6097-250G
D(+)-Melezitose monohydrate
D-(+)-Melezitose monohydrate
Formel:
C₁₈H₃₄O₁₇ Schmelzpunkt: 156 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149448 CAS-Nummer: 10030-67-8 EINECS: 209-894-9 |