DL-Methioninsulfoxid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Amino-4-(methylsulphinyl)butanoic acid
BIB6099-10G BIB6099-5G
APOSBIB6099-10GEA 109 EUR
APOSBIB6099-10G APOSBIB6099-5G
DL-Methioninsulfoxid
DL-Methioninsulfoxid
Formel: C₅H₁₁NO₃S
Molecular Weight: 165,21 g/mol
Schmelzpunkt: 240 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002620
CAS-Nummer: 62697-73-8