γ-Cyclodextrin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: gamma-Cyclodextrin, Cyclooctaamylose, γ-Cyclodextrin, Schardinger gamma-Dextrin
BIB6136-25G BIB6136-100G BIB6136-500G
APOSBIB6136-25GEA 46.4 EUR
APOSBIB6136-25G APOSBIB6136-100G APOSBIB6136-500G
γ-Cyclodextrin 98%
γ-Cyclodextrin
Formel: C₄₈H₈₀O₄₀
Molecular Weight: 1297,1248 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009595
CAS-Nummer: 17465-86-0