Polygalacturonic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIB6263-500G BIB6263-250G
APOSBIB6263-500GEA 1150 EUR
APOSBIB6263-500G APOSBIB6263-250G
Polygalacturonic acid
Polygalacturonic acid
Schmelzpunkt: 60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00131972
CAS-Nummer: 25990-10-7