1,4-Diaminobutan freie Base
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Putrescin, Tetramethylendiamin, 1,4-Butandiamin
BIB6265-1KG BIB6265-500G BIB6265-25G BIB6265-100G BIB6265-2.5KG
APOSBIB6265-1KGEA 323 EUR
APOSBIB6265-1KG APOSBIB6265-500G APOSBIB6265-25G APOSBIB6265-100G APOSBIB6265-2.5KG
1,4-Diaminobutan freie Base
1,4-Diaminobutan
Formel: C₄H₁₂N₂
Molecular Weight: 88,15 g/mol
Schmelzpunkt: 25…28 °C
Flammpunkt: 51 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008235
CAS-Nummer: 110-60-1
EINECS: 203-782-3
UN: 2928
ADR: 6.1+8,II