Pyr-βNA
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (S)-N-(Naphthalen-2-yl)-5-oxopyrrolidine-2-carboxamide, L-Pyroglutamic acid beta-naphthylamide
BIB6266-5G BIB6266-1G BIB6266-250MG
APOSBIB6266-5GEA 729 EUR
APOSBIB6266-5G APOSBIB6266-1G APOSBIB6266-250MG
Pyr-βNA
Pyr-βNA
Formel: C₁₅H₁₄N₂O₂
Molecular Weight: 254.28 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00055911
CAS-Nummer: 22155-91-5
EINECS: 244-809-9
UN: 3077
ADR: 9+EHS III