AQC
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Aminoquinoline N-succinimidyl ester, 2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl 6-Quinolylcarbamate
BIB6284-100MG BIB6284-500MG BIB6284-1G
APOSBIB6284-100MGEA 277 EUR
APOSBIB6284-100MG APOSBIB6284-500MG APOSBIB6284-1G
AQC
AQC
Formel: C₁₄H₁₁N₃O₄
Molecular Weight: 285.25 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01940654
CAS-Nummer: 148757-94-2