8-Aminopyrene-1,3,6-trisulphonic acid trisodium salt
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
APTS
BIB6285-500MG
BIB6285-100MG
BIB6285-250MG
APOSBIB6285-500MGEA
1150
EUR
APOSBIB6285-500MG
APOSBIB6285-100MG
APOSBIB6285-250MG
8-Aminopyrene-1,3,6-trisulphonic acid trisodium salt
8-Aminopyrene-1,3,6-trisulphonic acid trisodium salt
Formel:
C₁₆H₈NNa₃O₉S₃ Molecular Weight: 523,40 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00674494 CAS-Nummer: 196504-57-1 |