6-TAMRA
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Carboxytetramethylrhodamine, 2-(3,6-Bis(dimethylamino)xanthylium-9-yl)-4-carboxybenzoate
BIB6288-250MG BIB6288-50MG BIB6288-100MG
APOSBIB6288-250MGEA 255 EUR
APOSBIB6288-250MG APOSBIB6288-50MG APOSBIB6288-100MG
6-TAMRA
6-TAMRA
Formel: C₂₅H₂₂N₂O₅
Molecular Weight: 430,45 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01073638
CAS-Nummer: 91809-67-5