(±)-1,2-Octandiol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIB6291-1KG BIB6291-2.5KG BIB6291-500G
APOSBIB6291-1KGEA 270 EUR
APOSBIB6291-1KG APOSBIB6291-2.5KG APOSBIB6291-500G
(±)-1,2-Octandiol
(±)-1,2-Octandiol
Formel: C₈H₁₈O₂
Siedepunkt: 131…132 °C
Schmelzpunkt: 28…31 °C
Flammpunkt: 138 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010738
CAS-Nummer: 1117-86-8