L(-)-Glutathion (reduzierte Form)
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: L(-)-Glutathion, reduziert, γ-L-Glutamyl-L-cysteinylglycin, GSH
BIB6314-25G BIB6314-100G BIB6314-500G
APOSBIB6314-25GEA 29 EUR
APOSBIB6314-25G APOSBIB6314-100G APOSBIB6314-500G
L(-)-Glutathion (reduzierte Form)
L(-)-Glutathion (reduzierte Form)
Formel: C₁₀H₁₇N₃O₆S
Molecular Weight: 307,33 g/mol
Schmelzpunkt: 192…195 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00065939
CAS-Nummer: 70-18-8