Bisacrylamid ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N,N'-MethylendiacrylamidBIS
APOSBIB6418-250GEA 139 EUR
APOSBIB6418-250G APOSBIB6418-1KG APOSBIB6418-100G
Bisacrylamid ≥98%
Bisacrylamid
Formel: (H₂C=CHCONH)₂CH₂
Molecular Weight: 154,17 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008625
CAS-Nummer: 110-26-9
EINECS: 203-750-9