N-1-Fmoc-1,5-diaminopentane · HCl ≥99%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Fmoc-DAPe.HCl
BIBP1040-1G BIBP1040-5G
APOSBIBP1040-1GEA 130 EUR
APOSBIBP1040-1G APOSBIBP1040-5G
N-1-Fmoc-1,5-diaminopentane · HCl ≥99%
N-1-Fmoc-1,5-diaminopentane · HCl
Formel: C₂₀H₂₄N₂O₂·HCl
Molecular Weight: 360,88 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00832511
CAS-Nummer: 118119-32-7