Piericidin A
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-((2E,5E,7E,9R,10R,11E)-10-Hydroxy-3,7,9,11-tetramethyltrideca-2,5,7,11-tetraen-1-yl)-5,6-dimethoxy-3-methylpyridin-4-ol, SN 198E, Piericidin A ethanol solution, IT 143D, Shaoguanmycin B, Piericidin A1, MT 1882-I
BIBR1077-1MG
BIBR1077-5MG
APOSBIBR1077-1MGEA
203
EUR
APOSBIBR1077-1MG
APOSBIBR1077-5MG
Piericidin A
Piericidin A
Formel:
C₂₅H₃₇NO₄ Molecular Weight: 415,6 g/mol Flammpunkt: 85 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01677956 CAS-Nummer: 2738-64-9 |