Thaxtomin A
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIBR1102-1MG BIBR1102-5MG BIBR1102-500UG
APOSBIBR1102-1MGEA 284 EUR
APOSBIBR1102-1MG APOSBIBR1102-5MG APOSBIBR1102-500UG
Thaxtomin A
Thaxtomin A
Formel: C₂₂H₂₂N₄O₆
Lagertemperatur: Gefrierschrank
CAS-Nummer: 122380-18-1