Cefotetan
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIC0104-100MG BIC0104-250MG BIC0104-500MG
APOSBIC0104-100MGEA 21.9 EUR
APOSBIC0104-100MG APOSBIC0104-250MG APOSBIC0104-500MG
Cefotetan
Cefotetan
Formel: C₁₇H₁₇N₇O₈S₄
Molecular Weight: 575,60 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00864983
CAS-Nummer: 69712-56-7
EINECS: 274-093-3