Cefotetan disodium salt

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

BIC0105-1G BIC0105-5G
APOSBIC0105-1GEA 203 EUR
APOSBIC0105-1G APOSBIC0105-5G
Cefotetan disodium salt
Cefotetan disodium salt
Formel: C₁₇H₁₅N₇Na₂O₈S₄
Molecular Weight: 619,568 g/mol
Schmelzpunkt: 173…178 °C
Dichte: 2,07 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00941449
CAS-Nummer: 74356-00-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR