Cephalexin Monohydrat
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 7-(D-α-amino-phenylacetamido)-3-methyl-3-cepheme-4-carboxylic acid monohydrate, (6R,7R)-7-((R)-2-Amino-2-phenylacetamido)-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid hydrate
BIC0110-10G BIC0110-5G
APOSBIC0110-10GEA 71.2 EUR
APOSBIC0110-10G APOSBIC0110-5G
Cephalexin Monohydrat
Cephalexin monohydrate
Formel: C₁₆H₁₇N₃O₄S
Molecular Weight: 347,39 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00167148
CAS-Nummer: 23325-78-2