Calcimycin (A23187)
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Calcium Ionophore A23187, Calcium Ionophore III, Antibiotic A23187
BIC1006-10MG
BIC1006-5MG
APOSBIC1006-10MGEA
236
EUR
APOSBIC1006-10MG
APOSBIC1006-5MG
Calcimycin (A23187)
Calcimycin (A23187)
Calcium ionophore.
Formel:
C₂₉H₃₇N₃O₆ Molecular Weight: 523.63 g/mol Schmelzpunkt: 186 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00151202 CAS-Nummer: 52665-69-7 EINECS: 258-084-1 |