Cyclopamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2'R,3S,3'R,3a'S,6aS,6bS,6'S,7a'R,11aS,11bR)-3',6',10,11b-tetramethyl-1,2,3,3a',4,4',5',6,6a,6b,6',7,7',7a',8,11,11a,11b-octadecahydro-3'H-spiro[benzo[a]fluorene-9,2'-furo[3,2-b]pyridin]-3-ol
BIC1011-100MG
BIC1011-250MG
BIC1011-500MG
APOSBIC1011-100MGEA
94.4
EUR
APOSBIC1011-100MG
APOSBIC1011-250MG
APOSBIC1011-500MG
Cyclopamine
Cyclopamine
Formel:
C₂₇H₄₁NO₂ Molecular Weight: 411.63 g/mol Schmelzpunkt: 225…230 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD09878269 CAS-Nummer: 4449-51-8 |