Cytochalasin B
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 7(S),20(R)-Dihydroxy-16(R)-methyl-10-phenyl-24-oxa[14]cytochalasa-6(12),13(E),21(E)-triene-1,23-dione
BIC1014-10MG BIC1014-5MG BIC1014-1MG
APOSBIC1014-10MGEA 386 EUR
APOSBIC1014-10MG APOSBIC1014-5MG APOSBIC1014-1MG
Cytochalasin B
Cytochalasin B
Inhibits glucose transport.
Formel: C₂₉H₃₇NO₅
Molecular Weight: 479.62 g/mol
Schmelzpunkt: 215…223 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00077704
CAS-Nummer: 14930-96-2
EINECS: 239-000-2
UN: 1544
ADR: 6.1 II