Cytochalasin D
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
BIC1016-1MG BIC1016-5MG
APOSBIC1016-1MGEA 219 EUR
APOSBIC1016-1MG APOSBIC1016-5MG
Cytochalasin D
Cytochalasin D
Formel: C₃₀H₃₇NO₆
Schmelzpunkt: 260…267 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00077706
CAS-Nummer: 22144-77-0
EINECS: 244-804-1
UN: 1544
ADR: 6.1,II