Cytochalasin E
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
BIC1017-10MG
BIC1017-1MG
BIC1017-5MG
APOSBIC1017-10MGEA
725
EUR
APOSBIC1017-10MG
APOSBIC1017-1MG
APOSBIC1017-5MG
Cytochalasin E
Cytochalasin E
Formel:
C₂₈H₃₃NO₇ Schmelzpunkt: 206 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
CAS-Nummer:
36011-19-5 EINECS: 252-835-7 UN: 1544 ADR: 6.1,II |