Coelenterazine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIC1018-1MG BIC1018-5MG
APOSBIC1018-1MGEA 139 EUR
APOSBIC1018-1MG APOSBIC1018-5MG
Coelenterazine
Coelenterazine
Formel: C₂₆H₂₁N₃O₃
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00467176
CAS-Nummer: 55779-48-1