Concanamycin A
Lieferant: Apollo Scientific
BIC1091-1MG BIC1091-100UG
APOSBIC1091-1MGEA 870 EUR
APOSBIC1091-1MG APOSBIC1091-100UG
Concanamycin A
Concanamycin A
Formel: C₄₆H₇₅NO₁₄
Lagertemperatur: Gefrierschrank
CAS-Nummer: 80890-47-7
UN: 3462
ADR: 6.1,II