Cysteaminiumchlorid 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-MEA

BIC2510-100G BIC2510-25G
APOSBIC2510-100GEA 60.9 EUR
APOSBIC2510-100G APOSBIC2510-25G
Cysteaminiumchlorid 99%
Cysteaminiumchlorid
Formel: C₂H₇NS·HCl
Molecular Weight: 113.61 g/mol
Schmelzpunkt: 66…68 °C
Dichte: 0.75 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012904
CAS-Nummer: 156-57-0
EINECS: 205-858-1
UN: 3335
ADR: 9 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR