Coomassie Brillantblau G 250
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Hydrogen[4-[4-(p-ethoxyanilino)-4'-[ethyl(m-sulfonatobenzyl)amino]-2'-methylbenzhydrylen]-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-yliden](ethyl)(m-sulfonatobenzyl)ammonium Mononatriumsalz, Coomassie Blau G 250, Brillantindocyanin G, Acid Blue 90, C.I. 42655, Brillantblau G
BIC3480-100G
BIC3480-25G
APOSBIC3480-100GEA
139
EUR
APOSBIC3480-100G
APOSBIC3480-25G
Coomassie Brillantblau G 250
Coomassie Brillantblau G 250
C.I. 42655
Formel:
C₄₇H₄₈N₃NaO₇S₂ Molecular Weight: 854,04 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00078482 CAS-Nummer: 6104-58-1 EINECS: 228-058-4 |