1,6-Anhydro-β-D-glucose 98% min
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1,6-Anhydro-β-D-glucopyranose, (1R,2S,3S,4R,5R)-6,8-Dioxabicyclo[3.2.1]octane-2,3,4-triol, 1,6-Anhydro-β-D-glucose, (-)-1,6-Anhydro-β-D-glucopyranose, Levoglucosan, (-)-1,6-Anhydro-ß-D-glucopyranose
BICL4018-25G
BICL4018-5G
APOSBICL4018-25GEA
163
EUR
APOSBICL4018-25G
APOSBICL4018-5G
1,6-Anhydro-β-D-glucose 98% min
1,6-Anhydro-beta-D-glucose
Formel:
C₆H₁₀O₅ Molecular Weight: 162,14 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00063248 CAS-Nummer: 498-07-7 |