1,6-Anhydro-β-D-cellobiose 98% min
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BICL4019-50MG BICL4019-500MG
APOSBICL4019-50MGEA 94.4 EUR
APOSBICL4019-50MG APOSBICL4019-500MG
1,6-Anhydro-β-D-cellobiose 98% min
1,6-Anhydro-beta-D-cellobiose
Formel: C₁₂H₂₀O₁₀
Molecular Weight: 324,282 g/mol
Schmelzpunkt: 122 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13182343
CAS-Nummer: 35405-71-1