Benzyl 2,3,4-Tri-O-benzyl-beta-D-glucopyranoside 98% min
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
((2S,3R,4S,5R,6S)-3,4,5,6-Tetrakis(benzyloxy)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)methanol
BICL4044-100MG
BICL4044-250MG
BICL4044-50MG
APOSBICL4044-100MGEA
434
EUR
APOSBICL4044-100MG
APOSBICL4044-250MG
APOSBICL4044-50MG
Benzyl 2,3,4-Tri-O-benzyl-beta-D-glucopyranoside 98% min
Benzyl 2,3,4-Tri-O-benzyl-beta-D-glucopyranoside
Formel:
C₃₄H₃₆O₆ Molecular Weight: 540.66 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03701135 CAS-Nummer: 27851-29-2 |