2-Desoxy-2-fluor-D-glucose 99% min
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Fluoro-2-deoxy-D-glucose, 2-Deoxy-2-fluoro-D-glucopyranose, FDG
BICL4075-100MG BICL4075-25MG BICL4075-50MG
APOSBICL4075-100MGEA 517 EUR
APOSBICL4075-100MG APOSBICL4075-25MG APOSBICL4075-50MG
2-Desoxy-2-fluor-D-glucose 99% min
2-Deoxy-2-fluoro-D-glucose
Formel: C₆H₁₁FO₅
Molecular Weight: 182,15 g/mol
Schmelzpunkt: 169…172 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00077527
CAS-Nummer: 29702-43-0