1,6:2,3-Dianhydro-β-D-mannopyranose 98% min
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1,6:2,3-Dianhydro-β-D-mannose
BICL4079-1G BICL4079-5G BICL4079-2G
APOSBICL4079-1GEA 420 EUR
APOSBICL4079-1G APOSBICL4079-5G APOSBICL4079-2G
1,6:2,3-Dianhydro-β-D-mannopyranose 98% min
1,6:2,3-Dianhydro-beta-D-mannopyranose
Formel: C₆H₈O₄
Molecular Weight: 144,13 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18643031
CAS-Nummer: 3868-03-9