2,3:5,6-Di-O-isopropylidene-D-mannofuranose 99% min
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(+)-2,3:5,6-Di-O-isopropylidene-α-D-mannofuranose, 2,3:5,6-Di-O-isopropylidene-D-mannofuranose, (3aS,4S,6R,6aS)-6-((R)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)-2,2-dimethyltetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-ol, D-Mannose diacetonide
BICL4083-100G
BICL4083-25G
APOSBICL4083-100GEA
306
EUR
APOSBICL4083-100G
APOSBICL4083-25G
2,3:5,6-Di-O-isopropylidene-D-mannofuranose 99% min
2,3:5,6-Di-O-isopropylidene-D-mannofuranose
Formel:
C₁₂H₂₀O₆ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00134206 CAS-Nummer: 14131-84-1 |