(+)-1-Deoxynojirimycin hydrochloride 98% min
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Deoxymannojirimycin hydrochloride
BICL4084-10MG BICL4084-25MG BICL4084-50MG
APOSBICL4084-10MGEA 336 EUR
APOSBICL4084-10MG APOSBICL4084-25MG APOSBICL4084-50MG
(+)-1-Deoxynojirimycin hydrochloride 98% min
(+)-1-Deoxynojirimycin hydrochloride
Formel: C₆H₁₄ClNO₄
Molecular Weight: 199,64 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00083611
CAS-Nummer: 73465-43-7