2,3:4,6-Di-O-isopropylidene-α-L-sorbofuranose 99% min
Lieferant: Apollo Scientific
BICL4089-10G BICL4089-5G
APOSBICL4089-10GEA 835 EUR
APOSBICL4089-10G APOSBICL4089-5G
2,3:4,6-Di-O-isopropylidene-α-L-sorbofuranose 99% min
2,3:4,6-Di-O-isopropylidene-alpha-L-sorbofuranose
Formel: C₁₂H₂₀O₆
Molecular Weight: 260,286 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00132929
CAS-Nummer: 17682-70-1