D(+)-Glucose-[1-13C] 99% min (Isotope 13C 99% )
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BICL4105-1G
BICL4105-500MG
BICL4105-2G
APOSBICL4105-1GEA
560
EUR
APOSBICL4105-1G
APOSBICL4105-500MG
APOSBICL4105-2G
D(+)-Glucose-[1-13C] 99% min (Isotope 13C 99% )
D(+)-Glucose-[1-13C]
Formel:
C₆H₁₂O₆ Schmelzpunkt: 146…152 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00037545 CAS-Nummer: 40762-22-9 |