D(+)-Glucose-[13C6] 99% min (Isotope 13C 99% )
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal-1,2,3,4,5,6-13C6, D-Glucose-13C6
BICL4109-1G BICL4109-500MG
APOSBICL4109-1GEA 2050 EUR
APOSBICL4109-1G APOSBICL4109-500MG
D(+)-Glucose-[13C6] 99% min (Isotope 13C 99% )
D(+)-Glucose-[13C6]
Formel: C₆H₁₂O₆
Molecular Weight: 186,110 g/mol
Schmelzpunkt: 146…152 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00037544
CAS-Nummer: 110187-42-3