4-Methoxyphenyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-galactopyranosid 98% min
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Acetoxymethyl)-6-(4-methoxyphenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate
BICL4164-10G BICL4164-25G BICL4164-5G
APOSBICL4164-10GEA 351 EUR
APOSBICL4164-10G APOSBICL4164-25G APOSBICL4164-5G
4-Methoxyphenyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-galactopyranosid 98% min
4-Methoxyphenyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-galactopyranosid
Formel: C₂₁H₂₆O₁₁
Molecular Weight: 454,43 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06797123
CAS-Nummer: 2872-65-3